Learn More
CD99 Antibody (DN16), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-64930V
463.20 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD99 Monoclonal antibody specifically detects CD99 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Spécification
CD99 | |
Monoclonal | |
DyLight 405 | |
12E7, CD99 antigenY homolog, CD99 molecule, E2 antigen, HBA71, MIC2 (monoclonal 12E7), MIC2Y, MSK5X, Protein MIC2, surface antigen MIC2, T-cell surface glycoprotein E2 | |
Made to Human CD99 | |
0.1 mL | |
Immunology | |
4267 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
DN16 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CD99 Antibody (DN16), DyLight 405, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 405
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu