Learn More
Draeger Tubes à court terme
Les tubes Draeger faciles à utiliser sont une méthode très économique et fiable pour la mesure des gaz.
123.76€ - 301.00€
Spécification
Type | Tubes d’échantillonnage Draeger à court terme |
---|---|
À utiliser avec (application) | Mesures ponctuelles de plus de 500 gaz différents |
Code produit | Marque | Composants mesurés | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Composants mesurés | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10364020
|
Draeger
8103281 |
Mercaptan 0,1/a |
301.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15648754
|
Draeger
8103741 |
i-Propanol 50/a |
254.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15852385
|
Draeger
8103941 |
Vapeurs nitreuses 50/b |
145.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15887676
|
Draeger
8103761 |
Ethanol 100/a |
123.76€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Mesures rapides et ciblées
- Manipulation facile soit manuellement à l’aide de la pompe Draeger-Tube Accuro soit automatiquement avec Draeger X-act 5000
- Le champ d’application comprend des examens de l’air sur le lieu de travail, des analyses techniques des gaz dans les zones de concentration des émissions / immissions, des mesures de l’air comprimé / des gaz Mesure un grand nombre de gaz et vapeurs différents
Spécification
Tubes d’échantillonnage Draeger à court terme | |
Mesures ponctuelles de plus de 500 gaz différents |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Draeger Tubes à court terme