Learn More
Draeger Tubes à court terme
Click to view available options
Composants mesurés:
Mercaptan 0,1/a
Vapeurs nitreuses 50/b
i-Propanol 50/a
Éthanol 100/a
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Mesures rapides et ciblées
- Manipulation facile soit manuellement à l’aide de la pompe Draeger-Tube Accuro soit automatiquement avec Draeger X-act 5000
- Le champ d’application comprend des examens de l’air sur le lieu de travail, des analyses techniques des gaz dans les zones de concentration des émissions / immissions, des mesures de l’air comprimé / des gaz Mesure un grand nombre de gaz et vapeurs différents
Spécification
Spécification
| Composants mesurés | Éthanol 100/a |
| Type | Short-term Draeger Sampling Tubes |
| À utiliser avec (application) | Mesures ponctuelles de plus de 500 gaz différents |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.