Learn More
Draeger Tubes à court terme
Code produit. 15648754
Click to view available options
Composants mesurés:
Mercaptan 0,1/a
Vapeurs nitreuses 50/b
i-Propanol 50/a
Éthanol 100/a
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15648754
Marque: Draeger 8103741
Les tubes Draeger faciles à utiliser sont une méthode très économique et fiable pour la mesure des gaz.
  • Mesures rapides et ciblées
  • Manipulation facile soit manuellement à l’aide de la pompe Draeger-Tube Accuro soit automatiquement avec Draeger X-act 5000
  • Le champ d’application comprend des examens de l’air sur le lieu de travail, des analyses techniques des gaz dans les zones de concentration des émissions / immissions, des mesures de l’air comprimé / des gaz
  • Mesure un grand nombre de gaz et vapeurs différents
Spécification
Composants mesurés i-Propanol 50/a
Type Tubes d’échantillonnage Draeger à court terme
À utiliser avec (application) Mesures ponctuelles de plus de 500 gaz différents