Learn More
Draeger Tubes à court terme
Les tubes Draeger faciles à utiliser sont une méthode très économique et fiable pour la mesure des gaz.
Marque: Draeger 8103941
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mesures rapides et ciblées
- Manipulation facile soit manuellement à l’aide de la pompe Draeger-Tube Accuro soit automatiquement avec Draeger X-act 5000
- Le champ d’application comprend des examens de l’air sur le lieu de travail, des analyses techniques des gaz dans les zones de concentration des émissions / immissions, des mesures de l’air comprimé / des gaz Mesure un grand nombre de gaz et vapeurs différents
Spécification
Vapeurs nitreuses 50/b | |
Tubes d’échantillonnage Draeger à court terme | |
Mesures ponctuelles de plus de 500 gaz différents |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
- X10 Gas detector tubes Nitrous Fumes 50/b
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.