Learn More
Eppendorf™ Rotors pour centrifugeuse 5427 R
Hermétique aux aérosols avec Eppendorf QuickLock™
Marque: Eppendorf™ 5409706004
691.22 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Vitesse maximale : 20 800 × g (14 000 tr/min)
- Capacité max. :30 × tubes de 1,5/2,0ml
- Hermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLock™
Spécification
Rotor de centrifugeuse 5427 R | |
20800 x g (14000 tr/min) | |
Eppendorf QuickLock™ 5427 R | |
30 |
30 récipients de 1,5/2 ml | |
14 000 tr/min | |
Hermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLock™ | |
FA-45-30-11 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Rotors pour centrifugeuse 5427 R > FA-45-30-11 ; 30 récipients de 1,5/2,0 ml ; étanches aux aérosols avec Eppendorf QuickLock™
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu