Learn More
Gibco™ bouillon LB
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Description
Le bouillon LB (1X) est un milieu de croissance liquide prêt à l’emploi utilisé pour la culture bactérienne. Notre bouillon LB stérilisé par filtration peut être utilisé pour presque toutes les applications nécessitant une étape de culture bactérienne liquide, comme l’expression des protéines, le clonage et l’expansion.
Formulation du bouillon LB
Le bouillon LB est l’un des milieux bactériens les plus référencés pour cultiver et entretenir les souches d’Escherichia coli (E. coli). Notre bouillon LB est basé sur la formulation Lennox, l’une des formulations les plus couramment utilisées pour le milieu LB. Formule pour 1 litre : 10 g de peptone SELECT 140, 5 g d’extrait de levure SELECT, 5 g de chlorure de sodium.
Prêt à l’emploi dans des flacons de milieux Gibco™ optimisés
Chaque flacon de bouillon LB est stérilisé par filtration et prêt à l’emploi dans des flacons de milieux Gibco™ ergonomiques avec ouvertures inclinées pour simplifier le pipetage.
Formulation du bouillon LB
Le bouillon LB est l’un des milieux bactériens les plus référencés pour cultiver et entretenir les souches d’Escherichia coli (E. coli). Notre bouillon LB est basé sur la formulation Lennox, l’une des formulations les plus couramment utilisées pour le milieu LB. Formule pour 1 litre : 10 g de peptone SELECT 140, 5 g d’extrait de levure SELECT, 5 g de chlorure de sodium.
Prêt à l’emploi dans des flacons de milieux Gibco™ optimisés
Chaque flacon de bouillon LB est stérilisé par filtration et prêt à l’emploi dans des flacons de milieux Gibco™ ergonomiques avec ouvertures inclinées pour simplifier le pipetage.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 litre de bouillon de LB (1X), liquide ; conserver à température ambiante |
| Format | Flacon |
| Type de milieu | LB |
| Méthode de préparation | Prêt à l’emploi |
| Type de produit | Bouillon |
| Stérilité | Stérile |
| Classe d’organisme cible | E. coli |
| Quantité | 1 L |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Espèces | Escherichia coli |