Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes RP DNAPac™
Obtenez une séparation LC et LC-MS haute résolution des oligonucléotides, y compris des fragments d’ADN/ARN double brin (db), à l’aide de ces colonnes en phase inverse DNAPac.
Marque: Thermo Scientific™ 088923
873.21 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Obtenez des séparations supérieures des oligonucléotides en phase inverse en utilisant les colonnes HPLC RP Thermo Scientific™ DNAPac™. La chimie unique des colonnes est conçue pour l’analyse d’oligonucléotides et de fragments d’ADN/ARN double brin (db) à l’aide de la méthode LC-UV ou LC-MS. La chimie de ces colonnes offre d’excellentes performances sur une large gamme de pH, de températures et de compositions de phase mobile. En outre, la large taille des pores de la résine offre une excellente séparation des grands acides nucléiques double brin, jusqu’à 10 000 paires de base.
Colonnes LC en phase inverse haute performanceLa colonne RP DNAPac utilise une résine polymère avec larges pores sphériques de 4 μm. La phase est très stable dans des conditions extrêmes de pH (0 à 14) et de température (5 à 110°C). Elle fonctionne avec des phases mobiles compatibles avec la spectrométrie de masse directe. La colonne peut être utilisée sur des instruments HPLC et UHPLC, offrant une haute résolution à haut débit pour les oligonucléotides et résout les segments d’ADNdb de petite et très grande taille. La colonne en phase inverse (RP) DNAPac est spécialement conçue pour la séparation d’oligonucléotides et de fragments d’ADN / ARN. La phase stationnaire est totalement compatible avec les solvants organiques et les réactifs à paires d’ions compatibles avec la spectrométrie de masse, tels que la triéthylamine (TEA) et l’hexylamine (HA). La grande taille des pores de la résine polymère permet la séparation efficace de grands acides nucléiques avec un faible transfert.
Colonnes conçues pour les séparations LC et LC/MS des oligonucléotides en phase inverse
- Conçues pour les séparations à paire d’ions en phase inverse (IP-RP) des oligonucléotides et des acides nucléiques double brin
- Haute résolution et haut débit
- Excellente compatibilité MS
- Large gamme de pH opérationnelle (0 à 14) et grande stabilité thermique (jusqu’à 110°C)
Spécification
Colonne analytique | |
100 mm | |
4 μm | |
Pore large exclusif | |
<110°C | |
DNAPac | |
Phase inverse | |
Bio-LC |
2,1 mm | |
4000 psi (275 bars) | |
0 à 14 | |
1 de chaque | |
Polymère DVB (Divinylbenzène) | |
Polymère DVB (Divinylbenzène) | |
Phase inverse | |
Responsibly packaged |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
25Heures
12Minutes
15Secondes
39 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
56Heures
12Minutes
15Secondes
39Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%