Learn More
Carbolite™ Four de paillasse LHT
Étuve de laboratoire hautes températures Étuve de paillasse LHT Carbolite™ disponible en trois tailles et trois températures maximales de fonctionnement.
Marque:  Carbolite™ LHT6030-230SN+TMP-R38-301
Code produit. 12009149
  • 11305.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Températures de fonctionnement maximales de 400°C, 500°C ou 600°C
  • 30Capacités de 60 et 120 L
  • Régulateur PID R38
  • Ventilateur de convection à usage intensif pour assurer une bonne uniformité
  • Isolation à faible densité thermique pour garantir une réponse rapide et une efficacité énergétique
  • Intérieur en acier inoxydable brossé résistant à la corrosion
  • 2 étagères multipositions
  • Convient au fonctionnement en continu
  • Extérieur zingué recouvert d’un enduit époxy polyester thermolaqué, revêtement résistant à l’usure
  • Options disponibles (à spécifier au moment de la commande)
    • Ports d’entrée de câble
    • Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
    • Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
    • Fenêtre de visualisation
    • Ventilateur à vitesse variable
    • Socles et cadres d’empilage
    • Kit de pièces de rechange de routine
    • Ventilateur d’évacuation de l’air (peut altérer l’uniformité)
    • Socle et étagères renforcés
Spécification
Spécification
30 L
High Temperature Laboratory Oven
10 kg/shelf
± 0.5°C
300 x 300 x 305 mm
2000 w
Ambient +60° to 600°C
R38 PID Controller
2
±5.0°C at 250°C
570 x 860 x 550 mm
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Carbolite™ Four de paillasse LHT > Temp. : Température ambiante de +60°C à 600°C