Learn More
Acide Dl--méthoxyphénylacétique,α-méthoxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10466133
Acide Dl--méthoxyphénylacétique,α-méthoxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10466133
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10466133
Marque: Thermo Scientific Acros 413870010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7021-09-2
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Clé InChI DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid, o-methyl-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy, 2-methoxy-2-phenyl-acetic acid, methyloxy phenyl acetic acid, .alpha.-methoxyphenylacetic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 107202
Nom IUPAC Acide 2-méthoxy-2-phénylacétique
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-α-Methoxyphenylacetic acid
Point de fusion 68.0°C to 72.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463799 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number413870250,413870050,413870010,413871000
Numéro de lotA0461513 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2024 Catalog Number413870250,413870050,413870010,413871000
Numéro de lotA0456251 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/09/2023 Catalog Number413870250,413870050,413870010,413871000
Numéro de lotA0448994 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number413870250,413870050,413870010,413871000
Numéro de lotA0401883 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number413870250,413870050,413870010,413871000
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-a-Methoxyphenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Acide Dl--méthoxyphénylacétique,α-méthoxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >