Learn More
Éther benzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10113630
Éther benzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10113630
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10113630
Marque: Thermo Scientific Acros 148400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-50-4
Formule moléculaire C14H14O
Poids moléculaire (g/mol) 198.26
Numéro MDL MFCD00004780
Clé InChI MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl ether, benzyl ether, benzyl oxide, dibenzylether, oxybis methylene dibenzene, plastikator ba, ba plasticizer, benzylether, ether, dibenzyl, plasticator baAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7657
ChEBI CHEBI:87411
Nom IUPAC Phénylméthoxyméthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl ether
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 1.5°C to 3.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 298.0°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5CH2)2O
Indice de réfraction 1.5610 to 1.5630
Quantité 1 L
Beilstein 06, 434
Merck Index 15, 1135
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and chloroform
Poids de la formule 198.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464192 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/07/2024 Catalog Number148400010,148400025
Numéro de lotA0454329 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number148400010,148400025
Numéro de lotA0449064 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number148400010,148400025
Numéro de lotA0402472 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number148400010,148400025
Numéro de lotA0397800 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number148400010,148400025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Nom du produit
Éther benzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >