Learn More
Éther dibenzylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354519
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
500g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11354519
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18447.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 103-50-4 | C14H14O | 198.265 g/mol
Benzyl ether is used as an effective GFP friendly tissue clearing medium for mouse brains. It is also used in a study to develop a detailed protocol for performing 3D imaging of solvent-cleared organs and its application to various microscopy techniques. It is also employed as a plasticizer for nitrocellulose and synthetic rubber, a solvent in perfumery, and a flavoring agent in chewing gums and baked goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther benzylique est utilisé comme milieu de défrichement de tissus efficace pour les cerveaux de souris. Il est également utilisé dans une étude pour développer un protocole détaillé pour l’imagerie 3D d’organes déformés de solvants et son application à diverses techniques de microscopie. Il est également utilisé comme plastifiant pour la nitrocellulose et le caoutchouc synthétique, comme solvant dans la parfumerie et comme aromatisant dans les gommes à mâcher et les produits cuits au four.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Miscible avec de l’éthanol, de l’éther, du chloroforme et de l’acétone.
Remarques
Tenir à l’écart des agents oxydants et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-50-4
Formule moléculaire C14H14O
Poids moléculaire (g/mol) 198.265
Numéro MDL MFCD00004780
Clé InChI MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl ether, benzyl ether, benzyl oxide, dibenzylether, oxybis methylene dibenzene, plastikator ba, ba plasticizer, benzylether, ether, dibenzyl, plasticator ba
CID PubChem 7657
ChEBI CHEBI:87411
Nom IUPAC Phénylméthoxyméthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl ether
Point de fusion 3°C to 4°C
Densité 1.04
Point d’ébullition 298°C
Point d’éclair 135°C (275°F)
Indice de réfraction 1.562
Quantité 250 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1911156
Merck Index 14,1132
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Miscible with ethanol,ether,chloroform and acetone.
Poids de la formule 198.27
Pourcentage de pureté ≥98%