Learn More
Dithizone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11479076
Dithizone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479076
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Code produit. 11479076
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17947.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La dithizone sert d’indicateur pour les métaux.Il est également utilisé comme agent chélateur pour les métaux lourds comme le mercure et le plomb.Elle est également utilisée pour évaluer la purification des préparations d’îlots pancréatiques humains, qui sont utilisés pour la transplantation chez les patients atteints de diabète de type 1.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et la pyridine.Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-10-6
Formule moléculaire C13H12N4S
Poids moléculaire (g/mol) 256.33
Numéro MDL MFCD00003025
Clé InChI UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazoneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 657262
SMILES S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithizone
Point de fusion ∼168°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 748838
Merck Index 14,3377
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide,and pyridine. Insoluble in water.
Nom IUPAC 1-anilino-3-phényliminothiourée
Poids de la formule 256.33
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252367 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2024 Catalog NumberA17947.14,A17947.18
Numéro de lot10113484 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17947.06,A17947.14,A17947.18
Numéro de lot10211203 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17947.06,A17947.14,A17947.18
Numéro de lot10175259 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17947.06,A17947.14,A17947.18
Numéro de lotB9617C Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17947.06,A17947.14,A17947.18
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,5-Diphényl-3-thiocarbazon
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dithizone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >