Learn More
Gilson™ Pipettes sérologiques en plastique jetable
Ces pipettes sérologiques en plastique jetables conviennent aux applications quotidiennes de culture cellulaire, de biologie moléculaire et de microbiologie et sont recommandées pour une utilisation avec le contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™.Idéal pour les scientifiques qui ont besoin de transférer facilement et rapidement des aliquotes liquides d’un récipient à un autre avec précision.
Marque: Gilson™ F110121
Description
- Fabriquées en polystyrène USP classe VI et exemptes de contaminants qui modifient les expériences
- Stérilisées aux rayons gamma, apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase détectable
- Dotées d’un bouchon en fibre de polyester offrant un niveau élevé de protection contre le surpipetage et la contamination par les liquides et les aérosols
- Identifiez facilement les tailles grâce aux anneaux à code couleur
- Avec graduations ascendantes et descendantes, ainsi que des graduations négatives, permettant une distribution précise et pratique des liquides
- Recommandées pour une utilisation avec le contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™, mais peuvent être utilisées avec n’importe quel contrôleur de pipettes
Spécification
PS, PP | |
0,01 ml et 0,1 ml | |
En vrac (40 sachets de 25 pipettes) | |
1 mL | |
Pipette sérologique | |
Contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™ |
Stérile | |
1000 pipettes | |
Transparent | |
279,40 mm | |