Learn More
BRAND™ Distributeurs analogiques réglables adaptables sur flacons Dispensette™ S Organic
Les distributeurs analogiques adaptables sur flacons Dispensette™ S Organic sont dotés d’un piston flottant qui réduit l’effort requis pour la distribution et empêche l’usure des pièces. Les canules d’écoulement optimisées facilitent encore plus la distribution et l’amorçage, en particulier sur les appareils de grand volume. Conçus pour la distribution de solvants organiques, d’acides concentrés et de peroxydes.
Marque: BRAND™ 4630160
503.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24223" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Tube de décharge, dispositif de fixation de valve / outil d’étalonnage, adaptateurs en PP, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
Description
- Nouveau tube de décharge, avec ou sans vanne de recirculation
- Nouveau système de vannes : pas de bagues d’étanchéité supplémentaires requises, facilite le nettoyage et les préparations pour l’autoclavage
- Amorçage simple grâce aux canaux d’écoulement optimisés
- Force de distribution moindre (en particulier avec les instruments volumineux)
- Réglage du volume sûr grâce au suivi interne encadré (instruments analogiques réglables)
- Bouchon à vis pivotant : ne gêne pas la distribution
- Facile à étalonner et à ajuster pour garantir la conformité aux directives BPL
- Démontage facile pour le nettoyage
- Vanne de remplissage et de décharge avec ampoule de sécurité remplaçable (se verrouille lorsque le tube de décharge n’est pas assemblé)
- Le bloc-vanne pivotant à 360° permet à l’utilisateur d’avoir l’étiquette du flacon en face de lui
- Le tube de remplissage télescopique s’adapte facilement aux flacons de différentes tailles
- Marquage DE-M
Prestations de service
Un an
Spécification
0.5 % (250 μl) | |
À 121°C | |
Jaune | |
5-50 ml | |
Applications : Distribution de solvants organiques, notamment les hydrocarbures chlorés et fluorés (par ex. le trichlorofluoroéthane et le dichlorométhane), les acides comme le HNO3 et le HCl concentrés (à l’exception du HF), l’acide trifluoroacétique (TFA), le tétrahydrofurane(THF) et les peroxydes |
Distributeur | |
ISO 9001 | |
Sans vanne de recirculation | |
Analogique | |
1.0 ml |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Brand Dispensette S Accessories
-
Brand Dispensette S Cleaning
-
Brand Dispensette S Startup
-
Brand Dispensette S Teaser
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
14Heures
8Minutes
57Secondes
28 -
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les consommables
Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.Code promotionnel: 24223Expire: 2025-04-30
Jours
14Heures
8Minutes
57Secondes
28Nouvelle offre Économisez jusqu'à 65% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
89Heures
8Minutes
57Secondes
28Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%