Learn More
BRAND™ Distributeurs adaptables sur flacons à volume fixe Dispensette™ S
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Précision:
0,5 % (50 μl), 0.1% (10 μL)
0.5 % (10 μl), 0.1% (2 μL)
0.5 % (25 μl), 0.1% (5 μL)
0.6 % (6 μl), 0.1% (1 μL)
Comprend:
Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Tube de décharge, dispositif de fixation de valve / outil d’étalonnage, adaptateurs en PP, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
- Nouveau tube de décharge, avec ou sans vanne de recirculation
- Nouveau système de vannes : pas de bagues d’étanchéité supplémentaires requises, facilite le nettoyage et les préparations pour l’autoclavage
- Amorçage simple grâce aux canaux d’écoulement optimisés
- Force de distribution moindre (en particulier avec les instruments volumineux)
- Réglage du volume sûr grâce au suivi interne encadré (instruments analogiques réglables)
- Bouchon à vis pivotant : ne gêne pas la distribution
- Facile à étalonner et à ajuster pour garantir la conformité aux directives BPL
- Démontage facile pour le nettoyage
- Vanne de remplissage et de décharge avec ampoule de sécurité remplaçable (se verrouille lorsque le tube de décharge n’est pas assemblé)
- Le bloc-vanne pivotant à 360° permet à l’utilisateur d’avoir l’étiquette du flacon en face de lui
- Le tube de remplissage télescopique s’adapte facilement aux flacons de différentes tailles
- Modèles numériques et analogiques réglables
- Marquage DE-M
Garantie
Un an
Spécification
Spécification
| Précision | 0,5 % (50 μl), 0.1% (10 μL) |
| Angle | 90° |
| Type de produit | Distributeur |
| Autoclavable | Autoclavable à 121°C |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Couleur | Rouge |
| Densité | Up to 2.2 g/cm3 |
| Description | Avec vanne de recirculation |
| Canaux | 1 |
| Matériau | Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE |
| Afficher plus |