Learn More
Thermo Scientific™ Manchons en PEEK Dionex™
Les manchons en PEEK Thermo Scientific™ Dionex sont coupés et polis avec précision.
30.74€ - 76.58€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11382163
|
Thermo Scientific™
161405 |
Connexions avec Microtight Union | 360 μm |
75.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11352173
|
Thermo Scientific™
161498 |
Connexions avec Microtight Union | 280 μm |
76.58€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11372133
|
Thermo Scientific™
160492 |
Connexions avec tubulure en silice fondue | 280 µm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11382133
|
Thermo Scientific™
160493 |
Connexions avec tubulure en silice fondue | 30 µm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les manchons en PEEK Thermo Scientific™ Dionex sont coupés et polis avec précision.
Spécification
nanoLC | |
Gaine de tubulure |