Learn More
Thermo Scientific™ Manchons en PEEK Dionex™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Connexions avec Microtight Union
Connexions avec tubulure en silice fondue
Diamètre (métrique) externe:
30 μm
280 μm
360 μm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
Les manchons en PEEK Thermo Scientific™ Dionex sont coupés et polis avec précision.
Spécification
Spécification
| Description | Pour tubulure en silice fondue ; dia. ext. de 360 um |
| À utiliser avec (équipement) | Connexions avec tubulure en silice fondue |
| Type | Gaine de tubulure |
| Diamètre (métrique) externe | 30 μm |
| Gamme de produits | nanoLC |