Learn More
Thermo Scientific™ Manchons en PEEK Dionex™
Les manchons en PEEK Thermo Scientific™ Dionex sont coupés et polis avec précision.
Marque: Thermo Scientific™ 161405
71.54 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les manchons en PEEK Thermo Scientific™ Dionex sont coupés et polis avec précision.
Spécification
Pour raccord microserré ; dia. ext. de 360 um | |
nanoLC | |
360 μm |
Connexions avec Microtight Union | |
Gaine de tubulure |