Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes d’échange d’ions Dionex™ MAbPac™SCX-10
Pour la séparation et l’analyse à haute résolution des variantes d’anticorps monoclonaux
Marque: Thermo Scientific™ 088783
3989.57 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Séparations à haute résolution inégalées
- Une efficacité exceptionnelle
- Résolution la plus élevée des variants d’anticorps monoclonaux
- Reproductibilité colonne-à-colonne et lot-à-lot inégalée
- Élimination des interactions hydrophobes
- Excellent pour les tests de stabilité
Spécification
Bio-LC | |
3 lots de résine |