Learn More
Heidolph™ Agitateurs verticaux Reax pour flacons
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Modèle:
Reax 20/12
Reax 20/8
Capacité:
12 flacons
8 flacons
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Descripción
- Vitesse réglable en continu de 1 à 16 tr/min
- Des plages de vitesse de 0,5 à 8 tr/min et 2 à 32 tr/min sont également disponibles
- Commandes sur écran analogique pour le réglage du régime
- Fixation facile et rapide des flacons
- Livré avec accessoire pour flacons de 2 L
- Accessoire pour flacons de 0,5 L et 1 L disponible
- D’autres récipients de 270 mm de hauteur et de 136 mm de diamètre peuvent être fixés avec une plaque de tension
- Classe de protection IP 21
Especificaciones
Especificaciones
| Vitesse de rotation | 1 à 16 tr/min |
| Capacité | 12 flacons |
| Type de produit | Agitateur vertical |
| Modèle | Reax 20/12 |
| Nbre de positions | 12 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido