Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs à poudre
Les tiges parallèles minimisent la formation de ponts avec les poudres
Marque: Fisherbrand™ 300700-0150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les tiges parallèles minimisent la formation de ponts entre les composants des poudres
- PP durable
- Nervures externes pour empêcher la formation de poches d’air
- Autoclavables
Spécification
15 cm | |
27 mm | |
13.7 cm | |
30 mm |
750 ml | |
PP | |
Autoclavables |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Water analysis
Taille: 7.3 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Entonnoirs à poudre > Dia. supérieur x H : 150 x 137 mm ; Capacité : 750 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu