Learn More
Thermo Scientific™ Stocks de tampons concentrés Pierce™ (10X et 20X)
Gagnez du temps en utilisant les solutions mères de tampons concentrés Pierce (10X et 20X) avec des dilutions simples pour accélérer votre expérience sans sacrifier la qualité ou la cohérence.
Marque:  Thermo Scientific™ 28346
Code produit. 15793722
  • 140.00€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 20-25°C.
Pierce™
500 ml
Liquide
20X
Tampon PBS modifié par Dulbecco Tween 20
7,4
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Stocks de tampons concentrés Pierce™ (10X et 20X) > Tampon PBS modifié par Dulbecco Tween 20 20X Pierce