Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en silice fondue Dionex™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
10 μm
20 μm ± 3μm
25 μm
30 μm
50 μm
75 μm
100 μm
150 μm
200 μm
Longueur (métrique):
2,5 m
5 m
Conditionnement:
1 pièce
Description
La tubulure en silice fondue Thermo Scientific™ offre une inertie et une durabilité chimiques exceptionnelles.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Remplissages LC Ultimate Capillary / Nano HPLC |
| Matériau | Silice fondue |
| Type | Tubes capillaires |
| Longueur (métrique) | 5 m |
| Diamètre (métrique) interne | 75 μm |
| Diamètre (métrique) externe | 280 μm |
| Gamme de produits | nanoLC |