Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en silice fondue Dionex™
Code produit. 11362123 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
10 μm
20 μm ± 3μm 
25 μm
30 μm
50 μm
75 μm
100 μm
150 μm
200 μm
Longueur (métrique):
2,5 m
5 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11362123
Marque: Thermo Scientific™ 160479
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La tubulure en silice fondue Thermo Scientific™ offre une inertie et une durabilité chimiques exceptionnelles.
La tubulure en silice fondue Thermo Scientific™ offre une inertie et une durabilité chimiques exceptionnelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Remplissages LC Ultimate Capillary / Nano HPLC
Matériau Silice fondue
Type Tubes capillaires
Longueur (métrique) 5 m
Diamètre (métrique) interne 100 μm
Diamètre (métrique) externe 375 μm
Gamme de produits nanoLC