Learn More
Diméthylsulfoxyde, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en verre
Description
Diméthylsulfoxyde, >-99,7 %, C2H6OS, numéro CAS-67-68-5, méthane, sulfinylbis, dmso, demasorb, diméthylsulfoxyde, demavet, diméthylsulfoxyde, demsodrox, diméthylsulfoxyde, didexide, sulfoxyde de méthyle, 100 ml, <-0,30 unité d’absorbance à 280 nm, pression de vapeur : 0,55 mbar à 20°C, >-99,7 %
DMSO est un agent de cryoconservation pour les cellules et peut également être utilisé dans les transformations bactériennes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl Sulfoxide |
Point de fusion | 18,4°C |
Absorbance | ≤0.30 Absorbance Units at 280nm |
Couleur | Incolore |
Informations sur la décomposition | >190°C |
Densité | 1.100g/cm³ |
Point d’ébullition | 189°C |
Quantité | 1 L |
Identification | Pass Test |
Conditionnement | Flacon en PEHD |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyl sulfoxide
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Diméthylsulfoxyde, Fisher BioReagents™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu