Learn More
Diméthylsulfoxyde, ACS, 99,9 %min, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11495170
Diméthylsulfoxyde, ACS, 99,9 %min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495170
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Code produit. 11495170
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036480.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is used as a solvent for chemical reactions involving salts, most notably in Finkelstein reactions and in other nucleophilic substitutions. Used in antifreeze or hydraulic fluids. Utilized in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC methanesulfinylmethane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Incolore
Densité 1.101 g/mL
Point d’ébullition 189°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair 87°C (189°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.479
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Beilstein 506008
Informations sur la solubilité Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
Poids de la formule 78.13
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot32.0980412 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2025 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
Numéro de lotN07L052 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
Numéro de lotZ17K012 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
Numéro de lotX11K026 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
Numéro de lotT29K019 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/08/2024 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
Nom du produit
Diméthylsulfoxyde, ACS, 99,9 %min, Thermo Scientific Chemicals >