Learn More
VITLAB™ Burette en flacon continu
Assure une titration précise et continue. La burette en flacon continu VITLAB™ est dotée d’un panneau de commande numérique avec roues à main pour contrôler facilement le taux de titration et l’étalonnage. Des composants réglables et une pompe à double piston garantissent des résultats précis et un fonctionnement sûr. Disponible en deux débits.
Marque:  VITLAB™ 1620507
Code produit. 10100122
  • 895.77€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’analyse chimique volumétrique avec des volumes de liquide de minute nécessite une concentration importante. La burette en flacon continu VITLAB™ permet une titration continue jusqu’à une concentration de 1 mol/l, ce qui donne des résultats rapides, pratiques et précis.
Le panneau d’affichage numérique simplifie le fonctionnement
  • L’affichage incliné indique le volume de titration avec de grands chiffres faciles à lire
  • Étalonnage simple d’utilisation et spécifique au milieu à l’aide des touches du clavier
  • Contrôle précis du taux de titration en faisant tourner deux grandes roues faciles à saisir à la main
  • Comprend également des indicateurs de batterie, de pause et de mode ainsi que des touches / boutons de fonction
Contrôle de titration réglable et continu
  • La pompe à double piston brevetée fournit la titration de manière continue et sans impulsion
  • Le tube de décharge télescopique peut être réglé (hauteur et longueur) pour une utilisation avec des petits ou grands flacons
  • Tourne librement à 360° autour du flacon pour une orientation optimale de l’étiquette
  • Réglable pour différentes tailles de flacons à l’aide de l’adaptateur fileté correspondant
  • Longue durée de vie grâce à deux micropiles de 1,5 V facilement remplacées
Qualité et sécurité garanties
  • La vanne de recirculation innovante empêche la perte de réactifs et réduit les éclaboussures
  • La conception compacte avec un faible centre de gravité réduit le risque de retournement, en particulier avec des flacons plus petits
  • Répond à toutes les exigences de surveillance des équipements de test sans temps d’arrêt des instruments
  • Les marges d’erreur sont conformes à la norme DIN EN ISO 8655-3, même pour des volumes partiels
Spécification
Spécification
0,2 %, 0,1 %
0,01 ml (jusqu’à 99,99 ml), 0,1 (100 à 999,9 ml) ml
(2) micropiles 1,5 V, filetages de connexion GL 45 et adaptateurs filetés en PP GL 32, GL 38 et S*40, manuel d’instructions et certificat de qualité, tube de décharge télescopique (140-220 mm), tube de remplissage télescopique (200-350 mm)
DIN 12600, DIN EN ISO 8655-3
5 ml
Titration continue d’une gamme de milieux pour l’analyse chimique volumétrique
Burette continue
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
VITLAB™ Burette en flacon continu > Capacité : 5 mL