Learn More
Dicyclopentadiène, en principe 95 %, stab., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11398407
Dicyclopentadiène, en principe 95 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398407
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
Code produit. 11398407
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 032546.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dicyclopentadiene is used in resins, particularly unsaturated polyester resins. It plays a major role in inks, adhesives and paints. It is also used as a monomer in polymerization reactions. It is a precursor for the preparation of endo-tetrahydrodicyclopentadiene, which reacts with aluminum chloride at higher temperature to give adamantine. It undergoes a retro-Diels-Alder reaction to yield cyclopentadiene, which acts as ligand in inorganic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-73-6
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.206
Numéro MDL MFCD00078246
Clé InChI HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimerAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMILES C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclopentadiene
Note relative au nom Stabilized
Densité 0.982 g/mL
Point d’ébullition 171°C to 173°C
Point d’éclair 26°C (78°F)
Indice de réfraction 1.51
Quantité 250 g
Numéro UN UN2048
Beilstein 1904092
Merck Index 14,2739
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 132.21
Pourcentage de pureté 95% (typically)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU16J006 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2023 Catalog Number032546.A1,032546.30
Numéro de lotS28J020 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/07/2023 Catalog Number032546.A1,032546.30
Numéro de lotW08I005 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2022 Catalog Number032576.36,032546.A1,032546.30
Numéro de lotT20I021 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2022 Catalog Number032576.36,032546.A1,032546.30
Numéro de lotR24I021 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/06/2022 Catalog Number032576.36,032546.A1,032546.30
Nom du produit
Dicyclopentadiène, en principe 95 %, stab., Thermo Scientific Chemicals >