Learn More
Dichlorométhane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ Code produit.: 16881240
Dichlorométhane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Code produit. 16881240
Flacon en verre, 4 x 2.5 L
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
Quantité:
2.5 L
4 x 2.5 L
Code produit. 16881240
Marque: Honeywell Burdick & Jackson BB2994X2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour la biosynthèse et les applications nécessitant une faible teneur en eau. Contient du cyclohexène, pureté > 99,9 %.
  • Spécifications d’eau ultra-faible
  • Spécifications de faible amine
  • Faibles niveaux de particules
  • Pureté de solvant élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Methylene Chloride
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Point de fusion -97°C
Couleur Incolore
Densité 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 39°C to 41°C (1013 hPa)
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 22% (V)
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Gamme de produits Biosyn™
Tension de vapeur 453 hPa (20°C)
Numéro UN UN1593
Viscosité 0.44 mPa.s (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99%
Nom du produit
Dichlorométhane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ >