Learn More
Diméthyldichlorosilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11348635
Diméthyldichlorosilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348635
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
Code produit. 11348635
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12133.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorodiméthylsilane est utilisé pour la préparation d’un siloxane lié à la résine avec des alcools tertiaires et comme réactif pour la synthèse de catalyseurs de polymérisation ansa-mettallocène optiquement actifs. Il agit comme précurseur des composés du silicone et du polysilane. Il est également utilisé dans le revêtement en verre pour le protéger contre les micro particules. Il est impliqué dans la préparation du siloxane lié à la résine avec une réactivité envers les alcools tertiaires.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les alcools, les amines et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-78-5
Formule moléculaire C2H6Cl2Si
Poids moléculaire (g/mol) 129.055
Numéro MDL MFCD00000491
Clé InChI LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6398
Nom IUPAC dichloro(diméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 70°C to 71°C
Nom chimique ou matériau Dichlorodimethylsilane
Point de fusion ∼-76°C
Quantité 500 g
Formule linéaire (CH3)2SiCl2
Numéro UN UN1162
Beilstein 605287
Point d’éclair −5°C (23°F)
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 129.06
Pourcentage de pureté 99%
Indice de réfraction 1.4045
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.068
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10244992 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog NumberL12133.0B,L12133.36,L12133.22
Numéro de lot10242526 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2022 Catalog NumberL12133.0B,L12133.36,L12133.22
Numéro de lot10210805 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL12133.0B,L12133.36,L12133.22
Numéro de lot10182131 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL12133.0B,L12133.36,L12133.22
Numéro de lot10235567 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL12133.0B,L12133.36,L12133.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichlorodimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dimethyldichlorosilane
Nom du produit
Diméthyldichlorosilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >