Learn More
Diméthyldichlorosilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le dichlorodiméthylsilane est utilisé pour la préparation d’un siloxane lié à la résine avec des alcools tertiaires et comme réactif pour la synthèse de catalyseurs de polymérisation ansa-mettallocène optiquement actifs. Il agit comme précurseur des composés du silicone et du polysilane. Il est également utilisé dans le revêtement en verre pour le protéger contre les micro particules. Il est impliqué dans la préparation du siloxane lié à la résine avec une réactivité envers les alcools tertiaires.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les alcools, les amines et les bases fortes.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 70°C to 71°C |
Nom chimique ou matériau | Dichlorodimethylsilane |
Point de fusion | ∼-76°C |
Quantité | 1000 g |
Formule linéaire | (CH3)2SiCl2 |
Numéro UN | UN1162 |
Beilstein | 605287 |
Point d’éclair | −5°C (23°F) |
Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
Poids de la formule | 129.06 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10244992 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | L12133.0B,L12133.36,L12133.22 |
10242526 | Certificat d’analyse | 01/08/2022 | L12133.0B,L12133.36,L12133.22 |
10210805 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L12133.0B,L12133.36,L12133.22 |
10182131 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L12133.0B,L12133.36,L12133.22 |
10235567 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L12133.0B,L12133.36,L12133.22 |
Sécurité et traitement
- Dichlorodimethylsilane
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Dimethyldichlorosilane