Learn More
Diméthyldichlorosilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338635
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorodiméthylsilane est utilisé pour la préparation d’un siloxane lié à la résine avec des alcools tertiaires et comme réactif pour la synthèse de catalyseurs de polymérisation ansa-mettallocène optiquement actifs. Il agit comme précurseur des composés du silicone et du polysilane. Il est également utilisé dans le revêtement en verre pour le protéger contre les micro particules. Il est impliqué dans la préparation du siloxane lié à la résine avec une réactivité envers les alcools tertiaires.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les alcools, les amines et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-78-5
Formule moléculaire C2H6Cl2Si
Poids moléculaire (g/mol) 129.055
Numéro MDL MFCD00000491
Clé InChI LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
CID PubChem 6398
Nom IUPAC dichloro(diméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 70°C to 71°C
Nom chimique ou matériau Dichlorodimethylsilane
Point de fusion ∼-76°C
Quantité 100 g
Formule linéaire (CH3)2SiCl2
Numéro UN UN1162
Beilstein 605287
Point d’éclair −5°C (23°F)
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 129.06
Pourcentage de pureté 99%
Indice de réfraction 1.4045
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.068
Nom du produit
Diméthyldichlorosilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >