Learn More
VEE GEE Dial Thermometer
Dial thermometers of varying sizes based on personal preferences.
Marque: VEE GEE 82550DG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- The dial thermometer shows the temperature using a metal stem and a circular scale.
- It doesn't need batteries, it's tough, and you can change the readings by using the calibration screw on the back.
Spécification
5.1 cm Diameter | |
Clip for container mounting | |
20.3 cm | |
Serialized Glass Thermometer | |
550°F | |
50°F | |
50 to 550°F | |
±1 subdivision | |
20.3 cm |
Food & beverage quality control, general lab use, and asphalt/concrete testing | |
8 in. | |
Metal | |
Larger dial size than common pocket thermometers for easier reading. | |
290°C | |
10°C | |
10 to 290°:C | |
5°F (2.5°C) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VEE GEE Dial Thermometer > Temperature Range: 50 to 550°F, Display Dimensions: 5.1 cm Diameter, Immersion Length: 20.3 cm, Probe Length: 8 in.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu