Learn More
VEE GEE Dial Thermometer
Code produit. p-7250591
Click to view available options
Plage de températures (impériale):
-4 à +158°F
-40 à +160°F
0 à 200 ° F
14 à 230°F
14 à 316,4°F
25 à 125°F
32 à 212°F
50 à 550°F
Dimensions de l’écran:
2,54 cm de diamètre
4,5 cm de diamètre
5,1 cm de diamètre
6,62 cm de diamètre
7,6 cm de diamètre
Immersion Length:
12,7 cm
15,2 cm
20,3 cm
30,5 cm
91,4 cm
122 cm
Longueur (impériale) de sonde:
5 po
15,24 cm
8 po
12 po
36 po
48 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17861224
Marque: VEE GEE 81070
Dial thermometers of varying sizes based on personal preferences.
  • The dial thermometer shows the temperature using a metal stem and a circular scale.
  • It doesn't need batteries, it's tough, and you can change the readings by using the calibration screw on the back.
Spécification
Dimensions de l’écran 2,54 cm de diamètre
À utiliser avec (application) Food and beverage quality control, general lab use, and asphalt/concrete testing
Comprend Plastic sheath with pocket clip for storage.
Longueur (impériale) de sonde 5 po
Longueur (métrique) 12.7 cm
Matériau Metal
Type de produit Serialized Glass Thermometer
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -40°F
Température min. (métrique) -40°C
Plage de températures (impériale) -4 à +158°F
Plage de températures (métrique) -40 to +70°C
Précision ±1 subdivision
Subdivision 1°C
Immersion Length 12,7 cm