Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marque:  Invitrogen™ H1398
123.88 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11534876
  • 165.00€ / 100mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Hoechst 33258 est un contre-colorant nucléaire apprécié qui émet une fluorescence bleue lorsqu’il est lié à de l’ADNdb. Ses utilisations sont similaires à celles de Hoechst 33342 (H-1399) pour la contre-coloration, les études de l’apoptose et du cycle cellulaire, mais Hoechst 33258 serait moins perméant dans les cellules. Ce colorant est également disponible en solution (H-3569).
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, prolifération cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, tests de cycles cellulaires par cytométrie en flux, coloration de cytométrie en flux par structure cellulaire, tests de cytotoxicité et viabilité cellulaire par cytométrie en flux, cytométrie en flux des processus cellulaires, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de l’atténuation, coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
352 nm
Marquage fluorescent
100 mg
461 nm
Hoechst
Fluorescent Dye
Noyau, acides nucléiques, Nucleus
Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière.
Hoechst 33258
Microscope à fluorescence
Fluorescence
Solide
Température ambiante
Coloration d’acide nucléique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3118567 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/01/2025 Catalog NumberH1398
Numéro de lot2873163 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/02/2024 Catalog NumberH1398
Numéro de lot2599165 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/03/2023 Catalog NumberH1398
Numéro de lot2474955 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2022 Catalog NumberH1398
Numéro de lot2369179 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/08/2021 Catalog NumberH1398
Nom du produit
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains > 100mg