Learn More
Cole-Parmer™ Entraînement de console à vitesse variable Masterflex™ L/S
Les entraînements de console à vitesse variable Masterflex L/S sont compacts et économiques pour les applications générales de transfert de liquides
Marque: Cole-Parmer™ 07555-05
1807.68 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Plage de débit : 0,42 à 2900 ml/min
- Fonctionnement simple avec commande de vitesse à un tour
- L’interrupteur d’alimentation séparé vous permet de conserver le réglage de la vitesse lors de la mise sous / hors tension de l’entraînement ; le voyant du panneau avant indique qu’il est sous tension
- Le moteur réversible vous permet d’amorcer / de purger facilement la tubulure ou la pompe dans un sens ou dans l’autre
- Commande de marche / arrêt à distance via le connecteur DB9 à l’arrière de l’entraînement
Spécification
± 5 % | |
Blanc et bleu | |
180 à 260 VCA, 50/60 Hz, 37 W | |
Manipulation des liquides | |
1/20 hp | |
Cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320/CEE22. | |
L / S | |
Accepte 1 | |
230 mm | |
Prise spécifique au pays incluse - Indiquer la destination ultime lors de la commande. | |
Marche / arrêt | |
Analogique | |
37 W | |
20 à 600 tr/min | |
Matériau du coffret |
UL, CSA, CE | |
Entraînement de console à vitesse variable Masterflex 07555-05 L/S, 20 à 600 tr/min, 230 VCA | |
1,2 à 2 900 ml/min | |
Têtes de pompe standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, multicanaux, hautes performances et à cartouches | |
IP 22 | |
40°C | |
0°C | |
134 mm | |
183 mm | |
1/boîte | |
Oui | |
Non stérile | |
180 à 260 VCA | |
Dépend de la formulation et de la taille de la tubulure |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13