Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marque: Invitrogen™ D3571
196.65 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Le DAPI, dilactate, est un colorant nucléaire émettant une fluorescence bleue lorsqu’il se lie aux régions riches en AT de l’ADN. Bien que le colorant soit imperméant aux cellules, des concentrations plus importantes peuvent pénétrer dans une cellule vivante.
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, tests de cycle cellulaire par cytométrie en flux, coloration de cytométrie en flux par structure cellulaire, cytométrie en flux de processus cellulaires, hybridation in situ en fluorescence, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de l’atténuation, coloration et détection par immunofluorescence, hybridation in situ (ISH), noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Bleu | |
358 nm | |
Imagerie cellulaire | |
10 mg | |
DAPI (4’,6-diamidino-2-phénylindole, dilactate) | |
Pierce | |
Fluorescent Dye | |
Noyau, acides nucléiques, Nucleus |
Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. | |
Imperméant aux cellules | |
Microscope à fluorescence, cytomètre en flux | |
Fluorescence | |
461 nm | |
Température ambiante | |
DAPI |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.