Learn More
D-(+)-Biotine, ≥98 % Code produit.: 11402297
D-(+)-Biotine, ≥98 %
Code produit. 11402297
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
Code produit. 11402297
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14207.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Biotin is a form of vitamin B that helps the body to break down fats and carbohydrates. It is used as an alternative medicine to treat or prevent biotin deficiency, which is caused by malnutrition, rapid weight loss, long-term tube feeding and other medical conditions. It is an essential vitamin which is important for amino acid and energy metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude, le diméthylsulfoxyde, l’alcool et le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-85-5
Formule moléculaire C10H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
Numéro MDL MFCD00005541
Clé InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
CID PubChem 171548
ChEBI CHEBI:15956
Nom IUPAC 5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Biotin
Point de fusion 224°C to 226°C
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 25 g
Beilstein 86838
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1231
Informations sur la solubilité Soluble in hot water,dimethyl sulfoxide,alcohol and benzene.
Rotation optique +91° (c=1 in 0.1N NaOH)
Poids de la formule 244.32
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10247885 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/04/2025 Catalog NumberA14207.06,A14207.14,A14207.03,A14207.09
Numéro de lotN24L039 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/02/2025 Catalog NumberA14207.06,A14207.14,A14207.03,A14207.09
Numéro de lot10253363 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2024 Catalog NumberA14207.06,A14207.03,A14207.14,A14207.09
Numéro de lot10252481 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/09/2024 Catalog NumberA14207.06,A14207.03,A14207.14,A14207.09
Numéro de lot10251062 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA14207.06,A14207.03,A14207.14,A14207.09
Nom du produit
D-(+)-Biotine, ≥98 % >