Description
Biotin is a form of vitamin B that helps the body to break down fats and carbohydrates. It is used as an alternative medicine to treat or prevent biotin deficiency, which is caused by malnutrition, rapid weight loss, long-term tube feeding and other medical conditions. It is an essential vitamin which is important for amino acid and energy metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble dans l’eau chaude, le diméthylsulfoxyde, l’alcool et le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | D-(+)-Biotin |
Point de fusion | 224°C to 226°C |
Plage de pourcentage du dosage | ≥98% |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 86838 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 14,1231 |
Informations sur la solubilité | Soluble in hot water,dimethyl sulfoxide,alcohol and benzene. |
Rotation optique | +91° (c=1 in 0.1N NaOH) |
Poids de la formule | 244.32 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247885 | Certificat d’analyse | 11/04/2025 | A14207.06,A14207.14,A14207.03,A14207.09 |
N24L039 | Certificat d’analyse | 26/02/2025 | A14207.06,A14207.14,A14207.03,A14207.09 |
10253363 | Certificat d’analyse | 11/12/2024 | A14207.06,A14207.03,A14207.14,A14207.09 |
10252481 | Certificat d’analyse | 18/09/2024 | A14207.06,A14207.03,A14207.14,A14207.09 |
10251062 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | A14207.06,A14207.03,A14207.14,A14207.09 |