Learn More
Gibco™ CultureCEPT™ Supplement (1000X)
Gibco CultureCEPT Supplement reduces cellular stress and improves viability of stem cells, differentiated cells, and primary cells during a wide variety of handling and processing steps where cell damage and death can limit the success of a workflow.
Marque:  Gibco™ A56800
94.67 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17920995
  • 142.00€ / 0.10mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
–5 to –25°C. Protect from light.
Culture de cellules de mammifères
Supplément de culture cellulaire
0.1 mL
1000X
Solution
Stérilisation par filtration
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2884595 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2025 Catalog NumberA56800
Numéro de lot2790099 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog NumberA56800
Promotions
Promotions
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Découvrez comment vous pouvez maximiser vos économies et faire passer vos recherches à la vitesse supérieure grâce à nos produits haut de gamme Gibco et Thermo Scientific.
    Code promotionnel: 24071
    Expire2025-06-30
    Jours
    103
    Heures
    21
    Minutes
    46
    Secondes
    59
  • Plusieurs fabricants
    Économisez sur des milliers de produits éligibles.
    Code promotionnel: 24111
    Expire2025-03-21
    Jours
    2
    Heures
    21
    Minutes
    46
    Secondes
    59
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ CultureCEPT™ Supplement (1000X) > 0.1 mL