Learn More
Gibco™ CultureCEPT™ Supplement (1000X)
Gibco CultureCEPT Supplement reduces cellular stress and improves viability of stem cells, differentiated cells, and primary cells during a wide variety of handling and processing steps where cell damage and death can limit the success of a workflow.
142.00€ - 430.00€
Spécification
Contenu et stockage –5 to –25°C. Protect from light.
Concentration 1000X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Solution
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17920995
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
A56800
0.1 mL
142.00€
0.10mL
17938332
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
A56799
0.5 mL
430.00€
0.50mL
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
–5 to –25°C. Protect from light.
Culture de cellules de mammifères
Supplément de culture cellulaire
1000X
Solution
Stérilisation par filtration
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 18 mois
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ CultureCEPT™ Supplement (1000X)