Learn More
Thermo Scientific™ Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™ Culti-Loops™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque:  Thermo Scientific™ R4601100
298.30 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12667629
  • 314.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Espèces d’Aspergillus
Aspergillus brasiliensis
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
CQ qualitatif
WLRI 034(120) [CBS 733.88, DSM 1387, DSM 1988, IFO 9455, IMI 149007, NCPF 2275]
16404TM*
Culti-Loops
Champignons
5 anses/boîte
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot193757 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/11/2024 Catalog NumberR4601100
Numéro de lot140189 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/08/2024 Catalog NumberR4601100
Numéro de lot107162 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2024 Catalog NumberR4601100
Numéro de lot801849 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR4601100
Numéro de lot611548 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberR4601100
Nom du produit
Thermo Scientific™ Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™ Culti-Loops™ > Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative, et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.