Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Bacillus subtilis ATCC® 6633™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque:  Thermo Scientific™ R4601221
140.58 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12938858
  • 212.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Espèces de Bacillus
Bacillus subtilis
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
CQ qualitatif
NRS 231
6633TM*
Culti-Loops
Bacilles à gram-positif
5 anses/boîte
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot205348 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberR4601221
Numéro de lot188133 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog NumberR4601221
Numéro de lot488068 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/09/2024 Catalog NumberR4601221
Numéro de lot157507 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/08/2024 Catalog NumberR4601221
Numéro de lot730861 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/07/2024 Catalog NumberR4601221
Nom du produit
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Bacillus subtilis ATCC® 6633™ > Bacillus subtilis ATCC 6633
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.