Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Lab Balance
The Cubis™ II High-Capacity Lab Balance with a maximum load between 11.2 kg and 70.2 kg and readability between 0.1 g and 1 g provides the ideal model for every application.
10915.00€ - 17240.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Balance avec certificat d'approbation de type pour la Chine |
---|---|
Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
Type d’affichage | Écran tactile couleur |
Précision affichage | 100 mg |
Matériau | Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox |
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16253192
|
Sartorius
MCA20201S-2CEU-0 QP99 |
20200 g | Chambre de pesée O, QP99 | Balance contrôlée CEU avec certificat d’homologation CE (pour l’UE sauf la France) |
10915.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16415275
|
Sartorius
MCA36201S-2CFR-0 QP1 |
36200 g | Chambre de pesée O, QP1 | Balance contrôlée CFR avec certificat d’homologation CE pour la France uniquement |
11620.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16233222
|
Sartorius
MCA36201S-2CEU-0 QP99 |
36200 g | Chambre de pesée O, QP99 | Balance contrôlée CEU avec certificat d’homologation CE (pour l’UE sauf la France) |
12695.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16517289
|
Sartorius
MCA70201S-2S00-0 |
70200 g | Chambre de pesée O | Version standard S00 non vérifiée |
14495.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16437045
|
Sartorius
MCA70201S-2CEU-0 |
70200 g | Chambre de pesée O | Balance contrôlée CEU avec certificat d’homologation CE (pour l’UE sauf la France) |
14830.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16253242
|
Sartorius
MCA70201S-2CEU-0 QP99 |
70200 g | Chambre de pesée O, QP99 | Balance contrôlée CEU avec certificat d’homologation CE (pour l’UE sauf la France) |
17240.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16497025
|
Sartorius
MCA70200S-2S00-0 QP1 |
70200 g | Chambre de pesée O, QP1 | Version standard S00 non vérifiée |
12485.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
The New Generation of Modular Premium Laboratory Balances
- Weighing in a regulated environment can be complex, with stringent compliance directives and controls required to deliver the accuracy and reliability of results required by the pharmaceutical industry.
- One of the technologies helping scientists to achieve this level of accuracy is the Cubis™ II balance series.
- All weighing modules of the Cubis™ II balance are designed for intuitive operation, further aided by intelligent diagnostic systems.
- These design elements guarantee a higher degree of repeatability for different workflows while lowering the probability of human error during measurement.
- It offers modern user interfaces, pharmaceutical and GxP compliance, including data handling, data integrity and connectivity, ergonomic sample handling, easy process integration, and unlimited communication at the highest level of accuracy and precision.
Spécification
Balance avec certificat d'approbation de type pour la Chine | |
Écran tactile couleur | |
Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox | |
Balance électronique à plateau supérieur |
Connecteur D-sub, 9 broches | |
100 mg | |
1,5 sec | |
100 à 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 1,0 A |