Learn More
Sartorius Balance de laboratoire haute capacité Cubis™ II
BIOPHARMA
La balance de laboratoire haute capacité Cubis™ II avec une charge maximale comprise entre 11,2 kg et 70,2 kg et une lisibilité comprise entre 0,1 g et 1 g offre le modèle idéal pour chaque application.
Marque:  Sartorius MCA36201S-2CEU-0 QP99
12385.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16233222
  • 12695.00€ / 1 unité
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
  • La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique.
  • L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II.
  • Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents.
  • Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure.
  • Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Balance avec certificat d'approbation de type pour la Chine
36200 g
100 mg
Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox
1,5 sec
100 à 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 1,0 A
Connecteur D-sub, 9 broches
Écran tactile couleur
Chambre de pesée O, QP99
Balance contrôlée CEU avec certificat d’homologation CE (pour l’UE sauf la France)
Balance électronique à plateau supérieur