Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Lab Balance
The Cubis™ II High-Capacity Lab Balance with a maximum load between 11.2 kg and 70.2 kg and readability between 0.1 g and 1 g provides the ideal model for every application.
Marque: Sartorius MCA70201S-2S00-0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
- La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique.
- L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II.
- Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents.
- Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure.
- Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
Spécification
Balance avec certificat d'approbation de type pour la Chine | |
70200 g | |
100 mg | |
Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox | |
1,5 sec | |
100 à 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 1,0 A |
Connecteur D-sub, 9 broches | |
Écran tactile couleur | |
Chambre de pesée O | |
Version standard S00 non vérifiée | |
Balance électronique à plateau supérieur |