Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Lab Balance
BIOPHARMA
The Cubis™ II High-Capacity Lab Balance with a maximum load between 11.2 kg and 70.2 kg and readability between 0.1 g and 1 g provides the ideal model for every application.
Marque:  Sartorius MCA70201S-2CEU-0 QP99
Code produit. 16253242
  • 17240.00€ / 1 unité
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
  • La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique.
  • L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II.
  • Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents.
  • Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure.
  • Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Balance avec certificat d'approbation de type pour la Chine
70200 g
100 mg
Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox
1,5 sec
100 à 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 1,0 A
Connecteur D-sub, 9 broches
Écran tactile couleur
Chambre de pesée O, QP99
Balance contrôlée CEU avec certificat d’homologation CE (pour l’UE sauf la France)
Balance électronique à plateau supérieur