Learn More
Eppendorf™ Flacons de stockage cryogénique, 3D SafeCode
Fournit un codage à 3 niveaux du système SafeCode (code datamatrix, code-barres et écriture claire) pour permettre l’identification sûre des échantillons. Jusqu’à 96 flacons pré-étiquetés sont livrés en rack pré-assemblé et pré-bouchonné (0,5 ml à 4,0 ml) pour les applications de stockage.
735.93€ - 1471.86€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Exempt de RNase | Oui |
Exempt de DNase | Oui |
Code-barres | 2D SafeCode |
Type | Systèmes de tubes codés Cryobank |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16476869
|
Eppendorf™
0030079400 |
0,5 ml | Non stérile |
1378.49€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16486869
|
Eppendorf™
0030079418 |
1,0 mL | Non stérile |
1424.68€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16496869
|
Eppendorf™
0030079426 |
1,5 ml | Non stérile |
735.93€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16406879
|
Eppendorf™
0030079434 |
2,0 mL | Non stérile |
760.03€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16416879
|
Eppendorf™
0030079442 |
4,0 mL | Non stérile |
828.30€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16426879
|
Eppendorf™
0030079450 |
0,5 ml | Stérile |
1424.68€
960 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16436879
|
Eppendorf™
0030079469 |
1,0 mL | Stérile |
1471.86€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16446879
|
Eppendorf™
0030079477 |
1,5 ml | Stérile |
760.03€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16456879
|
Eppendorf™
0030079485 |
2,0 mL | Stérile |
782.12€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16466879
|
Eppendorf™
0030079493 |
4,0 mL | Stérile |
851.39€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Codage à 3 niveaux pour une identification sûre des échantillons
- La fonction de correction d’erreurs ECC 200 permet de lire le code en toute sécurité avec jusqu’à 30 % du code endommagé
- Plage de températures : -196°C (phase gazeuse du LN2) à +121°C
- Fabriqués en polypropylène de haute qualité dans une salle blanche de classe VIII pour une pureté d’échantillon optimale
- Pré-bouchonné et rach pré-assemblé pour une manipulation confortable
- Informations complémentaires sur les flacons disponibles sur le site Web d’Eppendorf à des fins de documentation
- Importation directe dans Eppendorf eLABStock et le logiciel eLABJournal pour une manipulation pratique
Spécification
PP | |
Oui | |
Systèmes de tubes codés Cryobank |
Oui | |
2D SafeCode |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Flacons de stockage cryogénique, 3D SafeCode