Learn More
Eppendorf™ Flacons de stockage cryogénique, 3D SafeCode
Code produit. 16436879 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1,0 mL
1,5 ml
2,0 mL
4,0 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
480 pièces
960 pièces
Code produit. 16436879
Marque: Eppendorf™ 0030079469
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un codage à 3 niveaux du système SafeCode (code datamatrix, code-barres et écriture claire) pour permettre l’identification sûre des échantillons. Jusqu’à 96 flacons pré-étiquetés sont livrés en rack pré-assemblé et pré-bouchonné (0,5 ml à 4,0 ml) pour les applications de stockage.
  • Codage à 3 niveaux pour une identification sûre des échantillons
  • La fonction de correction d’erreurs ECC 200 permet de lire le code en toute sécurité avec jusqu’à 30 % du code endommagé
  • Plage de températures : -196°C (phase gazeuse du LN2) à +121°C
  • Fabriqués en polypropylène de haute qualité dans une salle blanche de classe VIII pour une pureté d’échantillon optimale
  • Pré-bouchonné et rach pré-assemblé pour une manipulation confortable
  • Informations complémentaires sur les flacons disponibles sur le site Web d’Eppendorf à des fins de documentation
  • Importation directe dans Eppendorf eLABStock et le logiciel eLABJournal pour une manipulation pratique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PP
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 1,0 mL
Nb par paquet 96
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Code-barres 2D SafeCode
Quantité 960 flacons (10 racks de 96 flacons)
Type Systèmes de tubes codés Cryobank